Merck
A211240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dA(bz) Phosphoramidite
configured for MerMade
别名:
DMT-2′氟-dA(bz)酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H51FN7O7P
分子量:
875.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
形狀
powder
雜質
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
顏色
white to off-white
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for MerMade
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]([C@H](O1)COC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H](F)[C@@H]1N5C6=NC=NC(NC(C7=CC=CC=C7)=O)=C6N=C5
InChI
1S/C47H51FN7O7P/c1-31(2)55(32(3)4)63(60-27-13-26-49)62-42-39(61-46(40(42)48)54-30-52-41-43(50-29-51-44(41)54)53-45(56)33-14-9-7-10-15-33)28-59-47(34-16-11-8-12-17-34,35-18-22-37(57-5)23-19-35)36-20-24-38(58-6)25-21-36/h7-12,14-25,29-32,39-40,42,46H,13,27-28H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t39-,40-,42-,46-,63?/m1/s1
InChI 密鑰
VCCMVPDSLHFCBB-MSIRFHFKSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3