Merck
A187
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 1-28
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C145H209N41O46
分子量:
3262.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)