Merck
A1211
Sigma-Aldrich
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N5
CAS号:
分子量:
135.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
aqueous ethanol solution
标记范围
5-15 Ci/mmol
质量偏移
M+4
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
包装
serum bottle
外形
Aqueous solution containing 2% ethanol
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)