Merck
A1085
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Glu-al
≥98% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34N4O8
分子量:
506.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (TLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)24-13(3)21(33)26-16(11-28)10-19(31)32)27-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,30H,9-10H2,1-4H3,(H,24,35)(H,25,29)(H,26,33)(H,27,34)(H,31,32)
InChI 密鑰
LPIARALSGDVZEP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3