生物来源
human milk
方案
≥97% (HPAE/PAD)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[H][C@]4(O[C@](C[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)(O[C@@H]5[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C23H39NO19.2Na/c1-6(27)24-11-7(28)2-23(22(37)38,43-19(11)12(30)8(29)3-25)39-5-10-18(15(33)16(34)20(36)40-10)42-21-17(35)14(32)13(31)9(4-26)41-21;1-6(28)24-11-7(29)2-23(22(37)38,42-18(11)12(31)8(30)3-25)43-19-16(35)20(36)39-10(5-27)17(19)41-21-15(34)14(33)13(32)9(4-26)40-21;;/h7-21,25-26,28-36H,2-5H2,1H3,(H,24,27)(H,37,38);7-21,25-27,29-36H,2-5H2,1H3,(H,24,28)(H,37,38);;/q;;2*+1/p-2/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20?,21-,23-;7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20?,21-,23+;;/m00../s1
InChI key
CFDGOUWSZLIXEU-IAQYHCRJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3