Merck
A0811
Sigma-Aldrich
Anthranilyl-His-Lys-Ala-Arg-Val-Leu-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle-Ser amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C65H100N20O17
分子量:
1433.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
成份
Peptide content, ~70%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccc(cc1)N(=O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)c3ccccc3N)C(C)C)C(=O)NC(CO)C(N)=O
基底
HIV protease substrate.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Dunn, B.M., et al.
Abstract - 12th American Peptide Symposium (1991)