主要文件
A0684
Supelco
5-雄甾烯-3,17-二醇
别名:
雄烯二醇, 雄甾烯二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
藥物控制
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C22H34O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h5,15-19,23H,4,6-13H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
ZOENOTDRHSJUPM-UMWWKMARSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup