Merck
A0577
Sigma-Aldrich
Aluminum 1,8,15,22-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H32AlClN8O4
分子量:
943.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, ~80%
SMILES 字串
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Oc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Oc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Oc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Oc%14ccccc%14)c4%13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3