主要文件
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
别名:
E76
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C97H139N27O29S2
分子量:
2211.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
分子量
~_2.2 kDa
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
生化/生理作用
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)