Merck
A0300
Sigma-Aldrich
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H66N4O12
CAS号:
分子量:
758.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥97% (TLC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)