主要文件
A0222
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-Tyr(NO2)-Asp trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
别名:
Anthraniloyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H49N9O14
分子量:
903.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
方案
≥90% (HPLC)
储存温度
−20°C
生化/生理作用
Fluorometric substrate for proline-specific endopeptidase.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)