Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.
选择尺寸
About This Item
推荐产品
产品名称
L-谷氨酰胺, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
杂质
≤0.2% free ammonia.
~0.5% Glutamic acid
颜色
white to off-white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
痕量阳离子
<0.2% (Ammonia (NH3))
应用
cell analysis
peptide synthesis
官能团
amide
储存温度
room temp
SMILES字符串
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
基因信息
rat ... Ggt1(116568)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
此外,L-谷氨酰胺对于维持体内氨的微妙平衡至关重要。这种平衡是防止有毒氨水平的关键。该氨基酸可促进谷氨酸转化为谷氨酰胺,这是氨调节的核心过程。L-谷氨酰胺不仅参与氮的运输和能量的产生,而且在多种代谢途径中起关键作用。它参与蛋白质的生物合成,类似于其他氨基酸。此外,它在合成核酸生产的重要成分尿素和嘌呤中起着重要作用。L-谷氨酰胺也是产生细胞能量的重要资源,与葡萄糖密切合作以达到此目的。
L-谷氨酰胺的另一个重要功能是在多种合成代谢过程中提供氮。这些过程对于构建包括嘌呤在内的关键分子至关重要,嘌呤是 DNA 产生的关键。该氨基酸还提供碳,补充柠檬酸循环,这是细胞内能量生产的核心过程。L-谷氨酰胺是一种重要的氨基酸,作为氮载体和能量来源,参与蛋白质合成和氨调节。它的多功能使其成为细胞生物学、生化研究和代谢组学研究领域的重要分子。
生化/生理作用
特点和优势
- 可用于代谢组学和生物化学研究
- 适用于多种研究应用的优质化合物
法律信息
可比产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC-
Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.