Merck
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
别名:
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
形狀
solution
pH值
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.00 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves