Merck
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
别名:
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H23NO4S
CAS号:
分子量:
325.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
mp
242-245 °C
SMILES 字串
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O