Merck
89524
Sigma-Aldrich
Azide cyanine染料 728(叠氮荧光染料)
for copper catalyzed click labeling
别名:
2-{2-{2-[(3-叠氮丙基)氨基]-3-{2-[1,3-二氢-3,3-二甲基-1-(4-磺丁基)-2H-吲哚-2-亚烷基]亚乙基}-1-环戊烯-1-基}乙烯基}-3,3-二甲基-1-(4-磺丁基) -3H-吲哚 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H52N6O6S2
分子量:
777.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
形狀
powder
螢光
λex 670 nm; λem 728 nm in ethanol
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)\C(=C/C=C2\CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2NCCCN=[N+]=[N-])N(CCCCS(O)(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C40H52N6O6S2/c1-39(2)32-14-5-7-16-34(32)45(26-9-11-28-53(47,48)49)36(39)22-20-30-18-19-31(38(30)42-24-13-25-43-44-41)21-23-37-40(3,4)33-15-6-8-17-35(33)46(37)27-10-12-29-54(50,51)52/h5-8,14-17,20-23H,9-13,18-19,24-29H2,1-4H3,(H2,47,48,49,50,51,52)/b30-20+,36-22+
InChI 密鑰
XEWMTEFQJKJRAZ-TXRIKVQFSA-N
一般說明
经LuminoChem授权用于"点击"生物标记的MegaStokes染料几乎涵盖了到达红外范围的整个可见光谱。此外,该染料还能够参与经典的铜催化1,3-偶极环加成反应并具有相应的功能 ,我们还可提供含有环辛炔基团的染料,一种能够使铜自由键合到叠氮化物上的炔衍生物。
这些染料因其较大的斯托克斯位移(120或125 nm)而引人注目。这种染料在荧光共振电子转移(FRET)应用中,因为不会出现对第二个荧光团的光谱带进行干扰这一FRET技术中常见的问题,而非常有用。最近,叠氮基糖已被用于表面糖蛋白的点击标记。我们已经对该系统进行了调整,以证明我们的染料能够有效地进行生物正交标记反应。在标记之前,将中国仓鼠卵巢(CHO)细胞与这些MegaStockes染料一起孵育,以测试这些染料可能存在的细胞抑制作用。实验结果表明,两种染料在浓度高达50 μM时均无毒。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)