Merck
88716
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 2.0 M – PEG 6000 10% (w/v) solution
别名:
Crystallization solution 1/Kit-No 70437
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solution
密度
1.09 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves