主要文件
82809
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.085M – 2-Propanol 8.5% (v/v) – Polyethylene glycol 4000 17% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
别名:
Crystallization solution 41/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.07 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
96.8 °F - closed cup
闪点(°C)
36 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)