78896
1,2-Didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
别名:
PC, (7R,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z,28Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-1-oxo-4,7,10,13,16,19-docosahexaenyl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriaconta-13,16,19,22,25,28-hexaen-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, DHAPC, PC(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)), PC(22:6/22:6)
About This Item
生物来源
synthetic
方案
≥99.0% (TLC)
表单
paste
官能团
phospholipid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O
InChI
1S/C52H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8-11,14-17,20-23,26-29,32-35,38-41,50H,6-7,12-13,18-19,24-25,30-31,36-37,42-49H2,1-5H3/b10-8-,11-9-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-/t50-/m1/s1
InChI key
XLKQWAMTMYIQMG-SVUPRYTISA-N
一般描述
包装
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3