生物源
Escherichia coli
形狀
suspension
比活性
5-10 units/mg protein
分子量
Mr ~70000
技術
activity assay: suitable
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
青霉素酰胺酶是具有A链和B链(分别为209和566个氨基酸)的周质80K异二聚体。它广泛分布于微生物中,包括细菌、酵母和丝状真菌。在所有来源中,对来自大肠杆菌的酶表征最充分,并且常用于工业应用。
應用
青霉素酰胺酶被用于研究其在抗生素降解中对AHL(N-酰基高丝氨酸内酯)释放脂肪酸和HSL(高丝氨酸内酯)的影响。 在乳酸杆菌中胆汁盐水解酶和青霉素酰基转移酶家族成员的功能分析研究中,它被用作青霉素G酰基转移酶活性检测的阳性对照。 青霉素酰胺酶可用于从青霉素-G合成6-氨基青霉烷酸以及用于β-内酰胺抗生素的工业生产。
生化/生理作用
通过疏水性蛋白质层析在大肠杆菌中生物合成青霉素酰胺酶是一个由代谢碳源(如多元醇、羧酸等)调节的诱导反应。它还受到分解代谢物抑制的影响。 它通过酰基-酶中间体催化酰胺键的形成。
單位定義
1个酶活性单位是指在pH 7.6、37°C条件下,每分钟水解1 μmol苄青霉素所需的酶量
其他說明
表征;对映选择性分离;氨苄西林和苄青霉素的合成
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Penicillin Acylase in the Industrial Production of ?-Lactam Antibiotics
Organic Process Research & Development, 2(2), 128-133 (1998)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 1041-1041 (1993)
Nature chemistry, 14(7), 754-765 (2022-06-29)
Natural products that contain ortho-quinones show great potential as anticancer agents but have been largely discarded from clinical development because their redox-cycling behaviour results in general systemic toxicity. Here we report conjugation of ortho-quinones to a carrier, which simultaneously masks
Ampicillin and cephalexin synthesis catalysed by E. coli penicillin amidase. Yield increase due to substrate recycling
Biotechnology Letters, 7, 877-882 (1985)
Penicillin acylase (bacterial).
Methods in enzymology, 43, 705-721 (1975-01-01)