Merck
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H23N3O · HClO4
CAS号:
分子量:
469.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
mp
256 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3