Merck
74719
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
≥99.0% (TLC)
别名:
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
CAS号:
分子量:
566.81
Beilstein:
5996901
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
PubChem化学物质编号:
描述
non-ionic
方案
≥99.0% (TLC)
分子量
566.81 g/mol
技术
protein quantification: suitable
mp
38-39 °C
痕量阳离子
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)