Merck
73642
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – PEG 400 30% solution
别名:
Crystallization solution 23/Kit-No 82009
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.07 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves