主要文件
72989
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 0.15M – TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.1M – Polyethylene glycol 6000 12 % (w/v) solution
别名:
Crystallization solution 40/Kit-No 73513
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
pH值(酸碱度)
8.0±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)