Merck
72874
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – MES pH 6.5; 0.1M – Cobalt chloride 0.01M solution
别名:
Crystallization solution 25/Kit-No 70437
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solution
pH值
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.13 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter