Merck
72403
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.1M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M – PPS 1M solution
别名:
Crystallization solution 48/Kit-No 96827
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.07 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves