Merck
71994
Sigma-Aldrich
酒石酸钠 二元 二水合物 二元 二水合物
BioUltra, ≥99.0% (NT)
别名:
L-(+)-酒石酸 二钠盐, 酒石酸二钠 二水合物, 酒石酸钠二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
230.08
Beilstein:
6121732
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (NT)
旋光性
[α]20/D +26±1°, c = 10% in H2O
杂质
≤0.005% insoluble matter, passes filter test
pH值(酸碱度)
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Increases the rate of colchicine binding to tubulin; Acid phosphatase inhibitor
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Colchicine-binding properties of the hepatic tubulin/microtubule system.
R B Jennett et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 204(1), 181-190 (1980-10-01)
Gross characterization of acid phosphatase in the preen gland of pigeon Columba livia Gmelin.
M Chowdhury et al.
Indian journal of experimental biology, 16(6), 691-693 (1978-06-01)