Merck
53657
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H21BrClNO2
分子量:
386.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
應用
suitable as substrate for lipase
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)