Merck
50008
Sigma-Aldrich
4-(2-Carboxyphenyl)-7-diethylamino-2-(4-dimethylaminophenyl)chromylium perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H29ClN2O7
分子量:
540.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
產品線
BioReagent
適合性
in accordance for fluorescence
suitable for fluorescence
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2c(cc([o+]c2c1)-c3ccc(cc3)N(C)C)-c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C28H28N2O3.ClHO4/c1-5-30(6-2)21-15-16-23-25(22-9-7-8-10-24(22)28(31)32)18-26(33-27(23)17-21)19-11-13-20(14-12-19)29(3)4;2-1(3,4)5/h7-18H,5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
IZSVNKSOQVLCDH-UHFFFAOYSA-N
其他說明
Cyanine-type fluorescent and laser dyes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
P. Czerney et al.
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)