Merck
49701
Sigma-Aldrich
7-(Dimethylamino)-1-(2-propynyloxy)-phenoxazin-3-one
suitable for fluorescence
别名:
7-(Dimethylamino)-1-(2-propyn-1-yloxy)-3H-phenoxazin-3-one, Red Oxazin-X-Alkyne
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14N2O3
分子量:
294.30
Beilstein:
19893167
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
溶解性
methanol: 1 mg/mL, clear
荧光
λex 570 nm; λem 625 nm±10 nm in methanol
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C=C2OC3=CC(N(C)C)=CC=C3N=C2C(OCC#C)=C1
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-4-7-21-15-9-12(20)10-16-17(15)18-13-6-5-11(19(2)3)8-14(13)22-16/h1,5-6,8-10H,7H2,2-3H3
InChI key
ZHJHFGKPSPYQGZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
a clickable dye
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)