Merck
43374
Sigma-Aldrich
Sodium succinate 0.05 M − Magnesium chloride 20 mM − Spermine 0.5 mM − Ammonium sulfate 3.0 solution
别名:
Crystallization solution 44/Kit-No 80701
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
5.5±0.2 ( in neat)
密度
1.20 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves