品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EP281, monoclonal
描述
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (384R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (384R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (384R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (384R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (384R-18)
製造商/商標名
Cell Marque®
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
同型
IgG
控制
colon adenocarcinoma
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
nuclear
基因資訊
human ... SATB2(23314)
一般說明
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
结直肠癌是男性和女性中第三大常见癌症。预计2016年将发生136,000例结直肠癌。
相关内容
诊断性免疫组化概述部分重点介绍了其在现代临床病理学癌症诊断以及传染病检测方面的重要地位。
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.