质量水平
100
500
偶联物
unconjugated
抗体形式
diluted ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4C4.9, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (330M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (330M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (330M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (330M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (330M-18)
制造商/商品名称
Cell Marque®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
同位素/亚型
IgG2a
控制
melanoma
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
可视化
cytoplasmic, nuclear
基因信息
human ... S100A1(6271)
一般描述
质量
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
联系
外形
制备说明
其他说明
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.