品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
D2-40, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (322M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (322M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (322M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (322M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (322M-18)
製造商/商標名
Cell Marque™
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:100
同型
IgG1
控制
tonsil
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
cytoplasmic
基因資訊
human ... PDPN(10630)
一般說明
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
相关内容
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.