Merck
314331
Sigma-Aldrich
Toluene-(methyl-14C)
≥98% (GC, HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H514CH3
CAS号:
分子量:
92.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98% (GC, HPLC)
标记范围
1-15 mCi per mmol
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[14CH3]c1ccccc1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Packaged in break-seal ampule
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)