Merck
25810
Sigma-Aldrich
氯过氧化物酶 来源于Caldariomyces fumago
aqueous suspension, brown, >10,000 U/mL
别名:
氯化物过氧化物酶, 氯化物:过氧化氢氧化还原酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
fungus (Caldariomyces fumago)
形狀
aqueous suspension
濃度
>10,000 U/mL
顏色
brown
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯过氧化物酶(CPO)是一种主要的含血红素、合成的通用酶,来自于海洋真菌Caldariomyces fumago。
應用
131 I 离子标记研究、蛋白质溴化和 36 Cl 标记大分子的长期分离程序中,可作为乳过氧化物酶的有效替代品。
生化/生理作用
在过氧化氢存在下,氯过氧化物酶(CPO)有助于催化氧化反应。 它具有过氧化物酶、过氧化氢酶和细胞色素P450样功能。CPO还有助于催化卤化反应。
單位定義
1个酶活性单位是指在pH 2.75、25 °C下,在KCl和H2O2存在时,每分钟将1 μmol一氯二甲酮转化为二氯二甲酮所需的酶量。
外觀
以 0.1 M磷酸钠(pH 4.0)悬浮液形式提供。
其他說明
氨基比林的氧化反应; 氯过氧化物酶,一种潜在的过氧化物酶; 氯过氧化物酶催化的不对称转化。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
M.A. Pickard et al.
Journal of Industrial Microbiology, 7, 235-235 (1991)
Fast and efficient purification of chloroperoxidase from C. fumago
Yazbik V and Ansorge SM
Process. Biochem., 45(2), 279-283 (2010)
H Sayo et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 37(12), 3347-3350 (1989-12-01)
Although in the absence of halide ion chloroperoxidase did not catalyze the ethylhydroperoxide (EHP)-supported oxidation of aminopyrine, in the presence of Br- or Cl-, chloroperoxidase did catalyze the oxidation of aminopyrine, generating the aminopyrine cation radical (AP+). The initial rate
H. Fu et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 7265-7265 (1992)
Alexander N Morozov et al.
Biophysical journal, 100(4), 1066-1075 (2011-02-16)
Molecular dynamics simulations of an explicitly solvated cis-β-methylstyrene/chloroperoxidase-Compound I complex are performed to determine the cause of the high enantiospecificity of epoxidation. From the simulations, a two-dimensional free energy potential is calculated to distinguish binding potential wells from which reaction