Merck
24360C
SAFC
EX-CELL® CD CHO 无血清培养基,用于 CHO 细胞,成分明确
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
品質等級
產品線
EX-CELL®
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EX-CELL® CD CHO是一种化学成分明确、无动物成分、无血清的培养基 ,开发用于中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的长期培养 和悬浮细胞培养物中抗生素或蛋白产物的表达。CHO 悬浮培养物可以从补充血清的培养基转入EX-CELL CD CHO直接进行继代培养, 无需改造或需要很少的改造。EX-CELL CD CHO 不含次黄嘌呤、胸苷或L-谷氨酰胺, 是选择系统(如DHFR和谷氨酰胺 合成酶(GS 系统))的合适培养基。对于不需要 次黄嘌呤/胸腺嘧啶核苷(HT)缺乏型培养基选择性的应用,我们建议 使用含有次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷的EX-CELL CD CHO。
數量
按照每升培养基19.2克粉末配制。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3