Merck
跳至
19081
辣椒红素
≥90.0% (HPLC)
别名:
(3R,3′S,5′R)-3,3′-二羟基-β,κ-胡萝卜素-6′-酮
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
1 mg
请联系客服了解存货情况
$1,290.00
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C40H56O3
化学文摘社编号:
分子量:
584.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-364-1
NACRES:
NA.32
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
powder
$1,290.00
请联系客服了解存货情况
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 467-471 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C([C@@]2(C)C(C)(C)C[C@H](O)C2)=O)C
InChI
1S/C40H56O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-36-33(5)25-34(41)26-38(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-37(43)40(10)28-35(42)27-39(40,8)9/h11-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,40+/m1/s1
InChI key
VYIRVAXUEZSDNC-RDJLEWNRSA-N
General description
辣椒红素是存在于红辣椒中的一种天然红橙色素,是叶黄素、含氧类胡萝卜素家族的成员。它由一个酮基团与11个二烯长链共轭而成。[1]
Application
辣椒红素已用作参考标准品,以采用高效液相色谱法(HPLC)测定含50%辣椒红素的皂化辣椒提取物的口服毒性。[2]
Biochem/physiol Actions
辣椒红素是辣椒类胡萝卜素生物合成途径的最终产物。[3]它可通过与短链脂肪酸的酯化反应促进脂质溶解。Capsanthin具有抗氧化、单线态氧猝灭能力、抗肿瘤、抗炎、抗糖尿病、化学预防以及皮肤光保护活性等特性。此外,它还具有抗高脂血症、抗肥胖和抗脂肪生成等特性。由于其广泛的保健作用,辣椒红素可用于化妆品、制药和营养保健行业。[1]
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
524449486372994
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
-
form
-
UV absorption
λ: 467-471 nm Amax
UV absorption
λ: 438-442 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
λ
in ethanol
λ
-
λ
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 辣椒红素
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)