Merck
14951
Sigma-Aldrich
2-[(1E)-2-(4-Azidophenyl)ethenyl]-6-methoxybenzothiazole
azide clickable fluorogenic marker 453
别名:
(E)-6-Methoxy-2-(4-azidostyryl)-1,3-benzothiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12N4OS
分子量:
308.36
Beilstein:
23580408
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥95.0% (HPLC)
螢光
λex 355 nm; λem 449 nm±10 nm in DMSO
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC1=CC=C2C(SC(/C=C/C3=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C16H12N4OS/c1-21-13-7-8-14-15(10-13)22-16(18-14)9-4-11-2-5-12(6-3-11)19-20-17/h2-10H,1H3/b9-4+
InChI 密鑰
ZOEXSFZBSQSYDV-RUDMXATFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3