Merck
1446B
Millipore
BIOEAZE 醋酸乙烯乙酯 (EVA) 袋
volume 350 mL, designed for use with Terumo Aseptic Connecting Device (ACD) Applications
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
无菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pkg of 10 bags
体积
350 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Configured with:
Port P1: Swabable Luer Lock
Port P2: 1 x 1.5 ft. length of 1/8" x 1/4" clear 082 C-Flex® tubing with pinch clamp and plug
Port P3: 1 Spike Port
特点和优势
BIOEAZE 生物工艺袋的独特设计使它能够提供强密封性、极好的耐用性、优越的弹性、抗裂性和抗穿孔性,另外它还有令人满意的气体和水分阻隔性。
BIOEAZE 醋酸乙烯乙酯 (EVA) 袋是由四层不同膜层合而成的单片医用级层合物构成,它具有 EVA 材料的流体接触面,并且由两层低密度聚乙烯 (LDPE) 材料包裹一层乙基乙烯醇 (EVOH) 材料。
包装
Individually Polybagged
法律信息
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)