無菌
sterile; sterile-filtered
產品線
Cellvento®
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
成分
L-glutamine: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Cellvento® 4CHO-C克隆培养基支持CHOZN® 和CHO细胞系的发育,已被开发用于替代含有EX-CELL® CHO克隆培养基(C6366)的水解物,性能相当。它为从细胞系发展到生产规模的整个过程提供化学定义的培养基解决方案。
化学定义培养基
應用
细胞培养基、单细胞克隆
针对生物技术行业的需要,设计了适合悬浮培养的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系的单细胞克隆、稳定库筛选和复苏培养基。
特點和優勢
这种培养基专为满足生物技术行业的需求而开发,专为重组型CHO细胞系的单细胞克隆而设计,适用于无血清和无水解物的悬浮培养。
包裝
包装规格:14390C-500ML
成分
左旋谷酰胺:无
注意
请勿冷冻。避光保存。培养基的几种成分是光不稳定的,不应长时间暴露于光照。
重構
在使用前向每500 mL培养基中加入10 mL的200 mM左旋谷酰胺溶液(如适用)。
其他說明
该配方设计时不含水解物或未知组成的成分。它含有次黄嘌呤和胸腺嘧啶(HT),但为了选择更灵活,它不含l -谷氨酰胺、甲硫氨酸亚砜胺(MSC)或甲氨蝶呤(MTX)。
法律資訊
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
商品
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
相关内容
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.