product name
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM solution,
pH值
8.0±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves