Merck
05803
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate)
≥95.0% (HPCE)
别名:
Rhodamine 6G-N-(2-aminoethyl)amide bis(trifluoroacetate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H32N4O2·C4H2F6O4
分子量:
684.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥95.0% (HPCE)
形狀
powder
螢光
λex 528 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 3.0
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)NCCN
InChI
1S/C28H32N4O2.2C2HF3O2/c1-5-30-23-15-25-21(13-17(23)3)27(19-9-7-8-10-20(19)28(33)32-12-11-29)22-14-18(4)24(31-6-2)16-26(22)34-25;2*3-2(4,5)1(6)7/h7-10,13-16,30H,5-6,11-12,29H2,1-4H3,(H,32,33);2*(H,6,7)/b31-24-;;
InChI 密鑰
GBBDSCJKOGANEP-MDRFVTBBSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3