Merck
02194
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1 μm
别名:
PS-MAGFluoRed
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
成份
iron oxide, ≥30%
濃度
1% (solid)
粒徑
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
密度
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
螢光
λex 650 nm; λem 678 nm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
水污染物質分類(WGK)
WGK 1