主要文件
01649
Sigma-Aldrich
FITC–DEAE–葡聚糖
average mol wt 40,000
别名:
异硫氰酸荧光素-二乙氨基乙基-葡聚糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352108
NACRES:
NA.32
生物来源
synthetic
偶联物
FITC conjugate
表单
powder or crystals
分子量
average mol wt 40,000
组成
nitrogen content, 2-5%
标记范围
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
荧光
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
包括FITC-葡聚糖、FITC-DEAE-葡聚糖(FDD)、FITC-羧甲基 - 葡聚糖(FCM-葡聚糖)在内的FITC标记多糖的补充信息。本页面主要介绍了重均分子量对于对应分子尺寸和其他物理性质的影响
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.