Merck
71690
Sigma-Aldrich
氢氧化钠
puriss. p.a., ACS reagent, K ≤0.02%, ≥98.0% (T), pellets
别名:
‘苛性钠’
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
puriss. p.a.
质量水平
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
方案
≥98.0% (T)
表单
pellets
技术
cell culture | plant: suitable
杂质
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% silicon dioxide (SiO2)
≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
痕量阳离子
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氢氧化钠(NaOH)是一种无机碱。它参与Au /炭或Au /石墨催化的甘油氧化。它还参与无溶剂羟醛缩合反应。
应用
采用循环伏安法、线性伏安法、计时电流法和计时电位法对氢氧化钠直接氧化硼氢化钠的反应进行了研究。可用于配制柠檬酸盐缓冲液和硼酸盐缓冲液。
可用于合成以下化合物:
  • 烷基芳基酰胺基硫代甜菜碱
  • (3-[4-叔辛基苯氧基乙氧基乙氧基乙基] 二甲基氨丙烷磺酸酯 (XOSB))
  • 三磺贝坦 (TriSBn)
其他说明
Reagent for the decomposition of silicates by fusioncitationcitation
通过熔融分解硅酸盐用试剂
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Chemoselective, solvent-free aldol condensation reaction.
Raston CL and Scott JL.
Green Chemistry, 2(2), 49-52 (2000)
Silvio Carrettin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 696-697 (2002-07-18)
Glycerol is oxidised to glyceric acid with 100% selectivity using either 1% Au/charcoal or 1% Au/graphite catalyst under mild reaction conditions (60 degrees C, 3 h, water as solvent).
Kinetics of sodium borohydride direct oxidation and oxygen reduction in sodium hydroxide electrolyte: Part I. BH4- electro-oxidation on Au and Ag catalysts.
Chatenet M, et al.
Electrochimica Acta, 51(25), 5459-5467 (2006)