等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
160 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8%
形狀
liquid
包含
ethanol as stabilizer
雜質
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Pb: ≤0.05 ppm
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过 ω-十五内酯的酶催化开环聚合制备聚酯
- 通过 Pd 催化的氯化物与芳基硼酸交叉偶联反应合成二芳基酮。
- 通过 α-芳基亚硝基甲烷与氨基砜的对映和非对映选择性硝基-曼尼希反应合成β-硝基胺。
- 通过狄尔斯-阿德尔反应合成螺融合二氢丙酮。氯仿和羰基氧间形成的氢键(CH-O)使羰基成为更强的异二亲试剂,从而提高了反应速率。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash