Merck
156264
Sigma-Aldrich
甲酸铵
reagent grade, 97%
别名:
甲酸 铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO2NH4
CAS号:
分子量:
63.06
Beilstein:
3625095
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
39021903
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
化驗
97%
形狀
granular
moist crystals
pH值
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
mp
119-121 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI 密鑰
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲酸铵是甲酸的铵盐。它是一种价格便宜、前景良好的 N -甲酰化各种胺(二级和苯胺)。其无水形式可用作催化剂,从脂肪族和芳香族化合物合成各种氨基衍生物。
甲酸铵可作为生产氨的原料。也可用于胺的还原烷基化。
應用
甲酸铵可用于以下研究:
  • 氨基酸和胺的 N -苄基衍生物脱保护,以提供游离氨基酸和胺。
  • α , β-不饱和硝基烯烃转化成相应的肟。
  • 腈的制备。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Appukkuttan P et al.
Microwave Methods in Organic Synthesis, 266 (2006)
Copper-Catalyzed Synthesis of Nitriles by Aerobic Oxidative Reaction of Alcohols and Ammonium Formate.
Yadav DKT and Bhanage BM.
European Journal of Organic Chemistry, 23, 5106-5110 (2013)
Trost.MB
Comprehensive Organic Synthesis, 8 (1991)
The palladium assisted transfer reduction of a, ?-unsaturated nitroalkenes to oximes using ammonium formate.
Kabalka GW, et al.
Synthetic Communications, 20(16), 2453-2458 (1990)
Rapid debenzylation of N-benzylamino derivatives to amino-derivatives using ammonium formate as catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Spicer LD.
Tetrahedron Letters, 28(5), 515-516 (1987)