材料
Suprasil® quartz
製造商/商標名
Hellma 137-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
小室體積
260 μL
路徑長度
1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes.
2 windows polished aperture.
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.