主要文件
XRFOX35
Supelco
Bromide XRF Standard - 0.99 wt%
certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
制造商/商品名称
RTC XRF-OX-35
技术
XRF: suitable
基质
silicon dioxide
应用
environmental
包装形式
matrix material
其他说明
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)