Merck
W509348
Sigma-Aldrich
己二酸二乙酯
≥99%, FG
别名:
NSC 19160, NSC 3363, 己二酸1,6-二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
CAS号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1780035
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
09.348
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
沸点
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
SMILES字符串
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)